Learn More
Memmert™ CO2 Incubator ICO
Codice prodotto. 15692244 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
56 L
107 L
156 L
241 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15692244 241 L Pezzo
15516425 56 L Pezzo
15682244 107 L Pezzo
15578675 156 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15692244 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICO240
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for Incubation with CO2, Biosyntesis and Cell Incubation in the Laboratory.
Sterile, safe and reliable – these three words describe the Memmert CO2 incubator ICO for industrial use.
  • Model sizes: 50, 105, 150, 240
  • Temperature adjustment range: +18 °C to +50 °C
  • CO2 adjustment range: 0 to 20 %
  • Humidity adjustment ranges: 40 to 97 % rh (with option K7)
  • O2 adjustment ranges: 1 to 20 % (with option T6)
  • 1 model variant: TwinDISPLAY (intuitive control)
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • Perfect distribution of temperature, humidity and CO2
  • Long-time stable and repetitively accurate
  • The interior chamber, including all installations and sensors, can be sterilised at +180 °C in a 60-minute programme
  • Visual and acoustic alarm as well as alarm notification to mobile phones if the individually adjustable temperature, CO2, O2, or humidity ranges are exceeded
  • Battery-buffered ControlCOCKPIT: The operating display, logging and CO2 control are fully functional even during a power failure
  • Fail-safe, FDA-compliant logging of temperature, CO2, O2 humidity, open door time data
  • Adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), CO2, programme time, time zones, summertime/wintertime
Active humidity control ensures short recovery times after the door has been opened and minimises vaporisation in the interior. Together with the heating of the interior from all six sides and the heated inner glass door, it offers maximum protection for cell and tissue cultures and avoids the dangerous formation of condensation. The turbulence-free chamber ventilation ensures a constant and uniform atmosphere.
Specifica
Tipi di allarme Optic and acoustic
Capacità (sistema metrico) ripiano 15 kg
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY: adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays
Capacità (sistema metrico) 241 L
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno 1 to 20%
Umidità relativa 40 to 97%
Temperature Range (Metric) 18°C to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Durata disinfezione 60 min.
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Materiale del ripiano Perforated stainless steel
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Dimensioni interne (L x P x A) 500 x 600 x 810 mm
Dimensioni (L x P x A) 691 x 759 x 1176 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 145 kg
Peso (sistema metrico) 110 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Frequenza 50/60 Hz