Learn More
Icomethasone 21-Acetate, TRC
Codice prodotto. 30134851
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134851 100 mg 100mg
30134761 50 mg 50mg
18021440 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134851 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI164105100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24916-91-4
Formula molecolare C24 H31 Cl O6
Molecular Weight (g/mol) 450.95
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Icometasone-21-acetate, Icometasone 21-Acetate, Mometasone Furoate Imp. O (EP)
IUPAC Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Icomethasone 21-Acetate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Peso formulazione 450.1809