missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ICOS 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Codice prodotto. 16146086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16146086 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16146086 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00029851T02.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human overexpression lysate

Specifica

Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione ICOS 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_012092.2
Peso molecolare Theoretical M.W. 22.6kDa
Plasmide pCMV-ICOS full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ICOS antibody (Mfr. No. H00029851-D01P) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.