missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICOS Antibody (669214) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30175380 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30175380 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30175380 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB69753JF669

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ICOS
Applicazioni Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Classificazione Monoclonal
Clone 669214
Coniugato Janelia Fluor 669
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Specie ospite Mouse
Immunogeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human ICOS and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ICOS cocktail, Glu21-Phe141, Accession # Q9Y6W8
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 29851
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Liquid
Isotype IgG3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.