Learn More
ICOS Antibody (669238), DyLight 680, R&D Systems™
Codice prodotto. 18048133 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18048133 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18048133 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore MAB69752FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.86€
    711.90€ / 100µL
    Risparmia 70.96€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ICOS
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 669238
Coniugato DyLight 680
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Simboli geni ICOS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8]
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 29851
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti R&D Systems