missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICOS Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30612580 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30612580 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30612580 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF168L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

ICOS Polyclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ICOS
Applicazioni Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 550
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Specie ospite Goat
Immunogeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # CAB71153
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 29851
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.