Learn More
ICP-AES CRQL Solution 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid, VHG™
Codice prodotto. 30003187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003187 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003187 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGCRQL1AES100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-AES CRQL Solution 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2
Metodi ICP
Nomi componenti o analita Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL