Learn More
ICP-AES CRQL Solution 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30002936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002936 500 mL 500mL
30003090 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30002936 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGCRQL2AES500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-AES CRQL Solution 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Metodi ICP
Nomi componenti o analita Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL