Learn More
ICP-MS Internal Standard: Tb @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17992116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992116 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17992116 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLISTB100100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Internal Standard: Tb @ 100 ug/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium
CAS 7440-27-9
Nomi componenti o analita Terbium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Tb
Concentrazione 100 μg/mL
Sinonimo Terbium ingot, Terbium foil
InChI Formula InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC Name terbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 158.925
Quantità 100 mL
Peso formulazione 158.925 g/mol