Learn More
ICP-MS KED Setup Solution: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L in 1% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30002934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002934 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002934 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLPENXKEDSUS250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS KED Setup Solution: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium/Cobalt
CAS 7440-45-1, 7440-48-4
Nomi componenti o analita Cerium/Cobalt
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 1 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL