Learn More
ICP-MS P/A Tuning Mix 1: Y, Tb @ 2.5ug/mL; 6Li, Na, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Sr, In, Ba, Lu, Ir, Bi, Tl, Th, U @ 5ug/mL; Mg, Ni, Ge, Mo, Ru, Pd, Sn, Sb, Pb @ 10ug/mL; Be, Zn, As, Cd @ 20 ug/mL in 20% HCl, tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 30003012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003012 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003012 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLDPA1100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS P/A Tuning Mix 1: Y, Tb @ 2.5ug/mL; 6Li, Na, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Cu, Sr, In, Ba, Lu, Ir, Bi, Tl, Th, U @ 5ug/mL; Mg, Ni, Ge, Mo, Ru, Pd, Sn, Sb, Pb @ 10ug/mL; Be, Zn, As, Cd @ 20 ug/mL in 20% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Iridium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Titanium/Uranium/Vanadium/Antimony/Germanium/Lead/Magnesium/Molybdenum/Nickel/Palladium/Tin/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
CAS 7440-27-9, 7440-65-5, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-47-3
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Terbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Iridium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Titanium/Uranium/Vanadium/Antimony/Germanium/Lead/Magnesium/Molybdenum/Nickel/Palladium/Tin/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Terbium 2.5 μg/mL/Yttrium 2.5 μg/mL/Aluminium 5 μg/mL/Barium 5 μg/mL/Bismuth 5 μg/mL/Chromium 5 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Copper 5 μg/mL/Indium 5 μg/mL/Iridium 5 μg/mL/Lithium 6 5 μg/mL/Lutetium 5 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Strontium 5 μg/mL/Thallium 5 μg/mL/Thorium 5 μg/mL/Titanium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Vanadium 5 μg/mL/Antimony 10 μg/mL/Germanium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Molybdenum 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Palladium 10 μg/mL/Tin 10 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Beryllium 20 μg/mL/Cadmium 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL