Learn More
ICP-MS Setup Solution: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L in 1% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003088 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003088 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLPENXSUSDIL500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Setup Solution: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2
Nomi componenti o analita Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Iron 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL