Learn More
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (concentrate): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003179 500 mL 500mL
30002959 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003179 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLMSTNG1500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (concentrate): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium
CAS 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL