Learn More
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003172 100 mL 100mL
30003190 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003172 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLMSTNG3Z100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 7 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Terbium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL