missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICP-MS Tuning Solution 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 ug/mL in 2% HNO3, VHG™

Codice prodotto. 17962326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962326 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17962326 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLAGTSTK2100
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

ICP-MS Tuning Solution 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 ug/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium
CAS 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5
Nomi componenti o analita Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.