Learn More
ICP-MS Tuning Solution: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17907929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17907929 500 mL 500mL
30003017 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17907929 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLMSTNG6500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning Solution: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-69-9
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 9.99 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10.01 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Barium 10.03 μg/L/Bismuth 10.03 μg/L/Cerium 10.03 μg/L/Uranium 10.03 μg/L/Lead 10.06 μg/L/Magnesium 10.06 μg/L