Learn More
ICP-MS Tuning Solution: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17969269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17969269 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17969269 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLMSTNG9500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning Solution: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium
CAS 7440-45-1, 7439-92-1, 7440-29-1, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-74-6
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 250 μg/L/Lead 250 μg/L/Thorium 250 μg/L/Barium 250.1 μg/L/Beryllium 250.1 μg/L/Indium 250.1 μg/L/Cobalt 250.2 μg/L/Magnesium 250.2 μg/L/Thallium 250.2 μg/L