Learn More
ICP-MS Tuning Solution: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 1 ug/L in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17961416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961416 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17961416 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLMSTNG101500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning Solution: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 1 ug/L in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium
CAS 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Lithium 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thallium 1 μg/L/Yttrium 1 μg/L