Learn More
ICP-MS Tuning Solution : Ce, Co, Li, Tl, Y @ 10 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17942006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17942006 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17942006 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLAGTSTK1100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning Solution : Ce, Co, Li, Tl, Y @ 10 ug/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium
CAS 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5
Nomi componenti o analita Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL