Learn More
ICP-OES ICAL Solution: S @ 50 μg/mL; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr @ 10μg/mL; Mn, Mo, Na, Sc @ 5μg/mL; Be, Li, Sr @ 2μg/mL; Ca @ 1 μg/mL in 2% HNO3 / 2% HCl, VHG™
Codice prodotto. 30003154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003154 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003154 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGISUSPCTICAL250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-OES ICAL Solution: S @ 50 μg/mL; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr @ 10μg/mL; Mn, Mo, Na, Sc @ 5μg/mL; Be, Li, Sr @ 2μg/mL; Ca @ 1 μg/mL in 2% HNO3 / 2% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium
CAS 7440-70-2, 7440-41-7, 7439-93-2, 7440-24-6, 7439-96-5, 7439-98-7
Nomi componenti o analita Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 1 μg/mL/Beryllium 2 μg/mL/Lithium 2 μg/mL/Strontium 2 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Molybdenum 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Copper 10 μg/mL/Europium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Phosphorus 10 μg/mL/Potassium 10 μg/mL/Silicon 10 μg/mL/Titanium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL