Learn More
ICP-OES Instrument Calibration Standard 4: As, Tl @ 100 μg/mL; Cd, Pb, Se @ 50 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17948579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17948579 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17948579 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGISUPECAL4100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-OES Instrument Calibration Standard 4: As, Tl @ 100 μg/mL; Cd, Pb, Se @ 50 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium
CAS 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0
Nomi componenti o analita Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL