Learn More
ICP-OES Instrument Check Standard 3: K, P, S @ 100 μg/mL; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Codice prodotto. 30003099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003099 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003099 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGISUPECHKSTD3250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-OES Instrument Check Standard 3: K, P, S @ 100 μg/mL; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium
CAS 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7, 7440-02-0
Nomi componenti o analita Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL