Learn More
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30002979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002979 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002979 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGICSAB1100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1
Metodi ICP
Nomi componenti o analita Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL