Learn More
ICS Analytes Sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Codice prodotto. 30003128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003128 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003128 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGICSAB2100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICS Analytes Sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Barium/Chromium/Vanadium
CAS 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2
Metodi ICP
Nomi componenti o analita Barium/Chromium/Vanadium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 100 mL