Learn More
Idarubicin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493327
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493327 50 mg 50mg
16457318 10 mg 10mg
16409827 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16493327 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17381
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Specifica
Materiale o nome chimico Idarubicin hydrochloride
CAS 57852-57-0
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H28ClNO9
Quantità 50 mg
Sinonimo 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (156.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C(C1=CC=CC=C21)=O)=C3C2=O)=C4[C@H](C[C@@](C(C)=O)(O)CC4=C3O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]5O)([H])C[C@@H]5N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 533.95
Peso formulazione 533.95
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only