Learn More
Idarubicinol (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30391641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391641 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI1670200.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Idarubicinol (Mixture of Diastereomers)
CAS 86189-66-4
Formula molecolare C26 H29 N O9
Quantità 0.5 mg
Sinonimo (7S,9S)-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-[(1R*)-1-hydroxyethyl]-5,12-Naphthacenedione, [7S-[7α,9α,9(R*)]]-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-5,12-Naphthacenedione, 13-Dihydroidarubicin, 4-Demethoxydaunorubicinol, Antibiotic FCE 22723
InChI Formula InChI=1S/C26H29NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10-11,15-17,21,28-29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,11-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1
IUPAC Name (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-[(1S)-1-hydroxyethyl]-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione
Molecular Weight (g/mol) 499.51
Peso formulazione 499.1842