Learn More
Thermo Scientific Chemicals Idebenone
Codice prodotto. 17241272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17241272 1 g 1g
17251272 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17241272 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 466770010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58186-27-9
Formula molecolare C19H30O5
Specifica
Materiale o nome chimico Idebenone
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Punto di fusione 52.0°C to 55.0°C
Peso formulazione 338.44