Learn More
Idebenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499046
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499046 100 mg 100mg
16418948 10 mg 10mg
16404817 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16499046 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0303
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Idebenone, a well-appreciated mitochondrial protectant, exhibits protective efficacy against neurotoxicity and can be used for the research of Alzheimer's disease, Huntington's disease.
Idebenone (oxidised form) has a dose-dependent inhibitory effect on the enzymatic metabolism of arachidonic acid in astroglial homogenates (IC50=16.65 μM). Idebenone, a coenzyme Q10 analog and an antioxidant, induces apoptotic cell death in the human dopaminergic neuroblastoma SHSY-5Y cells. Idebenone quickly crosses the blood-brain barrier.
Specifica
Materiale o nome chimico Idebenone
CAS 58186-27-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H30O5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.47 mM)
SMILES O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 338.44
Peso formulazione 338.44
Percent Purity 97.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only