Learn More
Idelalisib, MedChemExpress
Descrizione
Idelalisib (CAL-101
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Idelalisib |
| CAS | 870281-82-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H18FN7O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | CAL-101 GS-1101 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 59.7 mg/mL (143.71 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)=NC5=C1C(F)=CC=C5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only