Learn More
Idelalisib, Mikromol
Codice prodotto. 30460861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460861 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460861 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3789.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Idelalisib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Idelalisib
CAS 870281-82-6
Nomi componenti o analita Idelalisib
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H18 F N7 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo GS-1101, Idelalisib, CAL-101
InChI Formula InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES FC1=CC=CC(N=C([C@@H](NC2=C(N=CN3)C3=NC=N2)CC)N4C5=CC=CC=C5)=C1C4=O
IUPAC Name 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone
Molecular Weight (g/mol) 415.4