Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484438
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484438 10 mg 10mg
16430757 50 mg -
16427167 5 mg 5mg
16421159 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484438 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111387
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico IDF-11774
CAS 1429054-28-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32N2O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 368.51
Peso formulazione 368.51
Percent Purity 95.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only