Learn More
Idoxuridine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Idoxuridine |
| CAS | 54-42-2 |
| Nomi componenti o analita | Idoxuridine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H11 I N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Idoxuridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O |
| Vedi altri risultati |