Learn More
Idoxuridine, Mikromol™
Codice prodotto. 17901586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901586 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17901586 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0791.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Idoxuridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Idoxuridine
CAS 54-42-2
Nomi componenti o analita Idoxuridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H11 I N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Idoxuridine
InChI Formula InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 354.1
Quantità 500 mg
Peso formulazione 353.9713 g/mol