Learn More
Idoxuridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Idoxuridine |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 353.9713 |