Learn More
IDRA-21, TRC
Codice prodotto. 30396061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30396061 25 mg
30398065 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30396061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI23250025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22503-72-6
Formula molecolare C8H9ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 232.69
Sinonimo 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
IUPAC Name 7-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
SMILES CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico IDRA-21
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Peso formulazione 232.0073