Learn More
Idramantone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468576
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468576 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1044
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Specifica
Materiale o nome chimico Idramantone
CAS 20098-14-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Kemantane 5-Hydroxy-2-adamantanone
Informazioni di solubilità H2O : 20 mg/mL (120.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2)CC3CC2(O)CC1C3
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only