Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Codice prodotto. 10561845
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Dimensioni (L x P):
1 x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10561845
Marca: Brady™ 800763
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with IDEXPERT printers. Brady Self-Laminating Vinyl Labels are used for wire and cable marking, panel identification and voice/data identification
  • Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
  • Material is UL recognized
  • Used for mounting to rigid panels
Specifica
Product Type IDXPERT Label
Colore Black on Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura) IDXPERT Label Printer
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 1 x 1 in.
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione Conformability, Good Clarity, Self-Extinguishing, Self-Laminating material
Finitura Matte
Forma Square
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Certificazione/Conformità UL Recognized
Quantità 250/Roll