Learn More
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for IDXPERT and LABXPERT printers. Brady™ General Identification Labels are made of vinyl film with permanent adhesive.
61.15€ - 91.70€
Specifica
Descrizione | Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent, Cold Temperature |
Materiale | Vinyl (B-595) |
Product Type | IDXPERT and LABXPERT Label |
Da utilizzare con (applicazione) | Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (sistema imperiale) | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (sistema imperiale) | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12879835
|
Brady™
142312 |
Black, Yellow | 30 ft. x 1 in. | 9.1 m x 25.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11821643
|
Brady™
142316 |
White, Red | 30 ft. x 1 in. | 9.1 m x 25.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11851633
|
Brady™
142322 |
White, Blue | 30 ft. x 1 in. | 9.1 m x 25.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11851623
|
Brady™
142310 |
Black, White | 30 ft. x 0.5 in. (L x W) | 9.1 m x 12.7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11861633
|
Brady™
142311 |
White, Blue | 30 ft. x 1.5 in. | 9.1 m x 38.1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
- Available in a variety of colors and sizes
Specifica
Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured | |
Vinyl (B-595) | |
Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification | |
0.004 in. |
Acrylic, Permanent, Cold Temperature | |
IDXPERT and LABXPERT Label | |
iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer |