Learn More
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for IDXPERT and LABXPERT printers. Brady™ General Identification Labels are made of vinyl film with permanent adhesive.
Marca:  Brady™ 142310
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18612kg
Codice prodotto. 11851623
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
  • Available in a variety of colors and sizes
Specifica
Specifica
Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured
Black, White
IDXPERT and LABXPERT Label
iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer
9.1 m x 12.7 mm
30 ft.
Acrylic, Permanent, Cold Temperature
Vinyl (B-595)
Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification
30 ft. x 0.5 in. (L x W)
0.004 in.
0.5 in.