Learn More
IEICO-4Cl, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17196574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17196574 250 mg 250mg
17186574 100 mg 100mg
17106584 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17196574 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66752.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2240998-88-1
Formula molecolare C{1}{1}{4}H{1}{1}{4}Cl{4}N{4}O{4}S{4}
Sinonimo 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Specifica
Materiale o nome chimico IEICO-4 Cl
Quantità 250 mg
Peso formulazione 1874.22
Forma fisica Solid