Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17146564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17146564 100 mg 100mg
17156564 250 mg 250mg
17166564 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17146564 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66656.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2055812-53-6 | C114H118N4O4S4 | 1736.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2055812-53-6
Formula molecolare C114H118N4O4S4
Molecular Weight (g/mol) 1736.46
InChI Key MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
IUPAC Name 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanomethylidene)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidene]methyl}-3-[(2-ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)-9,9,18,18-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,14-dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-ethylhexyl)oxy]thiophen-2-yl}methylidene)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]propanedinitrile
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico IEICO
Quantità 100 mg
Peso formulazione 1736.44
Forma fisica Solid