missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-beta Antibody (1020369) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30668175 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30668175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30668175 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB11127Z

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-beta Monoclonal antibody specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IFN-beta
Applicazioni Neutralization
Classificazione Monoclonal
Clone 1020369
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Fibroblast interferon, IFBIFNB, IFF, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Specie ospite Mouse
Immunogeno CHO-expressed recombinant Human IFN-beta protein, Met22-Asn187, Accession # P01574
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3456
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.