Learn More
IFN-gamma Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610199 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610199 0.1 mg 0.10mg
18607117 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18610199 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP3113620.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1114.73€
    953.40€ / 0.1mg
    Risparmia 161.33€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IFN-gamma
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS
Alias gene IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant feline IFN Gamma
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3458
Target Species Feline
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus