missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals IFN-omega/IFNW1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18306958 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18306958 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18306958 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00003467B01P

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Polyclonal Antibody

IFN-omega/IFNW1 Polyclonal antibody specifically detects IFN-omega/IFNW1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IFN-omega/IFNW1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS (pH 7.4)
N. accesso geni NP_002168.1
Alias gene IFN-omega 1, interferon omega-1, Interferon alpha-II-1, interferon omega-1, interferon, omega 1
Specie ospite Mouse
Immunogeno IFNW1 (NP_002168.1, 1 a.a. - 195 a.a.) full-length human protein. MALLFPLLAALVMTSYSPVGSLGCDLPQNHGLLSRNTLVLLHQMRRISPFLCLKDRRDFRFPQEMVKGSQLQKAHVMSVLHEMLQQIFSLFHTERSSAAWNMTLLDQLHTGLHQQLQHLETCLLQVVGEGESAGAISSPALTLRRYFQGIRVYLKEKKYSDCAWEVVRMEIMKSLFLSTNMQERLRSKDRDLGSS
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.05 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3467
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.