missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFNAR1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Codice prodotto. 16129884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16129884 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16129884 Fornitore Abnova N. del fornitore H00003454T01.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Western Blotting

Specifica

Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione IFNAR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_000629
Peso molecolare 61.38
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-IFNAR1 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-IFNAR1 antibody (H00003454-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.