Learn More
Ifosfamide, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ifosfamide |
| CAS | 3778-73-2 |
| Nomi componenti o analita | Ifosfamide |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C7 H15 Cl2 N2 O2 P |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl |
| Vedi altri risultati |