Learn More
Ifosfamide, MedChemExpress
Description
Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ifosfamide |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 3778-73-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 200 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H15Cl2N2O2P |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (191.50 mM) |
| SMILES | ClCCN1P(OCCC1)(NCCCl)=O |
| Show More |
Research purposes only