Learn More
Ifosfamide
Codice prodotto. 15638735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15638735 5 g 5g
15628735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15638735 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3778-73-2
Formula molecolare C7H15Cl2N2O2P
Molecular Weight (g/mol) 261.09
InChI Key HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC Name N,3-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
SMILES C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ifosfamide
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Peso formulazione 261.09
Percent Purity ≥97.5% (ELSD) (HPLC)