Learn More
Ifosfamide, TRC
Codice prodotto. 30136598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136598 100 mg 100mg
18013940 250 mg 250mg
18063330 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136598 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI265000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3778-73-2
Formula molecolare C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Molecular Weight (g/mol) 261.09
Sinonimo Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
IUPAC Name N,3-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ifosfamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
Peso formulazione 260.0248