missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFRD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16805285 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16805285 20 μL 20µL
16895275 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16805285 Fornitore Proteintech N. del fornitore 269521AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

IFRD2 is a protein coding gene.

Specifica

Antigene IFRD2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.6 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene IFRD2
N. accesso geni Q12894
Alias gene IFNRP, IFRD2, Protein SKMC15, SKMc15, SM15
Simboli geni IFRD2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno IFRD2 Fusion Protein Ag25057
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7866
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.